Imprimer
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methylbenzene
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 36.4 EUR
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368736
Numéro CAS: 252004-42-5