Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 251 EUR
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407379
Numéro CAS: 683274-52-4