3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₉F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039234 Numéro CAS: 408367-99-7 |