Imprimer
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 103 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631855
Numéro CAS: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III