Imprimer
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(3-Aminophenyl)benzotrifluoride hydrochloride, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]aniline hydrochloride, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
PC11164-1G PC11164-250MG
APOSPC11164-1GEA 504 EUR
APOSPC11164-1G APOSPC11164-250MG
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Poids moléculaire: 273.681 g/mol
Numéro MDL: MFCD08445323
Numéro CAS: 1211195-38-8