2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₀F₃N·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06739425 Numéro CAS: 811842-39-4 |