Imprimer
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 590 EUR
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09754048
Numéro CAS: 304693-64-9