Imprimer
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110116-1G PC110116-250MG
APOSPC110116-1GEA 261 EUR
APOSPC110116-1G APOSPC110116-250MG
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₆H₁₁F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409163
Numéro CAS: 1019007-78-3