Imprimer
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110115-1G PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA 400 EUR
APOSPC110115-1G APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180848
Numéro CAS: 550998-68-0