Imprimer
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 168 EUR
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25572662
Numéro CAS: 228728-06-1