Imprimer
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 313 EUR
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173415
Numéro CAS: 228728-82-3