Imprimer
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110034-1G PC110034-250MG
APOSPC110034-1GEA 511 EUR
APOSPC110034-1G APOSPC110034-250MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31563119
Numéro CAS: 185804-34-6