Imprimer
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 219 EUR
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₆F₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407955
Numéro CAS: 154258-54-5