Imprimer
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 319 EUR
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29158206
Numéro CAS: 2090172-47-5