Imprimer
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110026-1G PC110026-250MG
APOSPC110026-1GEA 319 EUR
APOSPC110026-1G APOSPC110026-250MG
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂S
Poids moléculaire: 225.239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706231
Numéro CAS: 142363-99-3