Imprimer
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110024-1G PC110024-250MG PC110024-5G
APOSPC110024-1GEA 173 EUR
APOSPC110024-1G APOSPC110024-250MG APOSPC110024-5G
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂O
Poids moléculaire: 138.099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28768731
Numéro CAS: 1239510-82-7