Imprimer
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 433 EUR
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29097134
Numéro CAS: 1369923-89-6