Imprimer
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 575 EUR
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22480979
Numéro CAS: 1369896-75-2