3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅F₃N₂ Poids moléculaire: 186.134 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22480978 Numéro CAS: 1369869-39-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |