Imprimer
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 328 EUR
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂S
Poids moléculaire: 261.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29169138
Numéro CAS: 1648807-91-3