Imprimer
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 208 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29169131
Numéro CAS: 1609255-54-0