Imprimer
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 662 EUR
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29058792
Numéro CAS: 1648807-88-8