Imprimer
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 241 EUR
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200325
Numéro CAS: 2407339-49-3