Imprimer
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 241 EUR
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200323
Numéro CAS: 693818-12-1