4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₄ClF₄N Poids moléculaire: 249.592 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32200322 Numéro CAS: 693818-13-2 |