Imprimer
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110007-1G PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA 473 EUR
APOSPC110007-1G APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200320
Numéro CAS: 2111439-88-2