Imprimer
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 281 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010391
Numéro CAS: 959071-80-8