Imprimer
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 499 EUR
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
Poids moléculaire: 211.213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24496328
Numéro CAS: 452910-20-2