Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1091-1G PC1091-5G
APOSPC1091-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1091-1G APOSPC1091-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆F₄O
Poids moléculaire: 194.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368733
Numéro CAS: 86256-57-7