Imprimer
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1079F-1G PC1079F-5G
APOSPC1079F-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1079F-1G APOSPC1079F-5G
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride
Formule: C₉H₁₀F₃NS
Point d'ébullition: 71…73 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052842
Numéro CAS: 88301-96-6