Imprimer
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-fluorobutyric acid
PC1076D-100MG PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA 198 EUR
APOSPC1076D-100MG APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Formule: C₄H₈FNO₂
Point de fusion: 186…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077450
Numéro CAS: 50885-01-3