Imprimer
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 261 EUR
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂F₅IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066739
Numéro CAS: 2366994-14-9