Imprimer
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 319 EUR
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Formule: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Point de fusion: 169,5 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25372942
Numéro CAS: 1130784-80-3