Imprimer
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 611 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₃FO₃S
Point d'ébullition: 84 °C (2 mm Hg)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01658062
Numéro CAS: 312-68-5