2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
Formule:
C₉H₅BrF₃NO Poids moléculaire: 280.041 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368724 Numéro CAS: 886763-17-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |