Imprimer
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 719 EUR
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formule: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11500247
Numéro CAS: 403496-62-8