Imprimer
(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10691-100MG PC10691-1G PC10691-250MG
APOSPC10691-100MGEA 263 EUR
APOSPC10691-100MG APOSPC10691-1G APOSPC10691-250MG
(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Chlorodifluoromethyl)trimethylsilane
Formule: C₄H₉ClF₂Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20486786
Numéro CAS: 115262-00-5
UN: 1993
ADR: 3,II