Imprimer
[Difluoro(phenylsulphanyl)methyl]trimethylsilane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10686-100MG PC10686-1G PC10686-250MG
APOSPC10686-100MGEA 310 EUR
APOSPC10686-100MG APOSPC10686-1G APOSPC10686-250MG
[Difluoro(phenylsulphanyl)methyl]trimethylsilane 95%
[Difluoro(phenylsulphanyl)methyl]trimethylsilane
Formule: C₁₀H₁₄F₂SSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442557
Numéro CAS: 536975-49-2