3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-6-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26407434 Numéro CAS: 1820639-77-7 |