2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
Formule:
C₉H₈BrFO₂ Poids moléculaire: 247.061 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23711723 Numéro CAS: 1427363-68-5 UN: 1759 ADR: 8 III |