Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 314 EUR
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Poids moléculaire: 187.119 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13186735
Numéro CAS: 81465-88-5