Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-formylbenzotrifluoride, 3-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 541 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 253.016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185384
Numéro CAS: 372120-55-3