Imprimer
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 29 EUR
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18398157
Numéro CAS: 1034690-61-3