Imprimer
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 109 EUR
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₄S
Poids moléculaire: 270.186 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00523745
Numéro CAS: 400-23-7