Imprimer
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 195 EUR
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628760
Numéro CAS: 1417341-55-9