Imprimer
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-5-fluoro-2-methoxypyridine, 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 122 EUR
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.126 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972399
Numéro CAS: 884494-82-0