Imprimer
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-fluoropicolinylamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrFN₂·ClH
Poids moléculaire: 241.489 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214208
Numéro CAS: 1257535-19-5