Imprimer
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-fluoropyridine
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226507
Numéro CAS: 38186-86-6