Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 132 EUR
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 238.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631544
Numéro CAS: 261951-93-3
UN: 1760
ADR: 8 III