Imprimer
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10615-1G PC10615-25G PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA 94.8 EUR
APOSPC10615-1G APOSPC10615-25G APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formule: C₄H₇F₃N₂O
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368716
Numéro CAS: 453-32-7